Stampa…
Dietil pirocarbonato
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
A0881.0020 A0881.0100
A0881.0020EA 98.6 EUR
A0881.0020 A0881.0100
Dietil pirocarbonato
Dietil pirocarbonato
Formula: O(COOC₂H₅)₂
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C (1013 hPa)
Densità: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009106
CAS Number: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088