Stampa…
Dietil pirocarbonato ≥97.5%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
E174-25GEA 103 EUR
E174-25G E174-100G
Dietil pirocarbonato ≥97.5%, purissimo
Dietil pirocarbonato
DEPC è utilizzato per inattivare gli enzimi RNasi da acqua e altri utensili di laboratorio. DEPC modifica covalentemente i residui di istidina nelle RNasi. DEPC può essere utilizzato con PBS o tampone MOPS, ma è incompatibile con Tris e HEPES.
Formula: O(COOC₂H₅)₂
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di ebollizione: 93 – 94 °C
Densità: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009106
CAS Number: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9702c5e35cd698e404dd5a1f3fdc66f22333ae6a&vid=2b31173ec3b52910da8dcf5c40d7e8be6f3817df&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (acid assay) >97.5%