Stampa…
Dietil pirocarbonato 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
170250050 170250250 170251000 170255000
ACRO170250050EA 27.2 EUR
ACRO170250050 ACRO170250250 ACRO170251000 ACRO170255000
Dietil pirocarbonato 97%, puro
Dietil pirocarbonato
Formula: O(COOC₂H₅)₂
Punto di ebollizione: 93…94 °C (18 mmHg)
Densità: 1,1175 g/cm³
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009106
CAS Number: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20/4°C) 1.11 to 1.25
Titration excess NaOH ≥96.0 %