Stampa…
Di-tert-butyl pyrocarbonate zS
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
MQ200
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.6000 8.18282.9015 8.18282.9021 8.18282.9050 8.18282.9020
8.18282.0025EA 52.5 EUR
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500 8.18282.6000 8.18282.9015 8.18282.9021 8.18282.9050 8.18282.9020
Di-tert-butyl pyrocarbonate zS
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formula: C₁₀H₁₈O₅
Peso molecolare: 218.25 g/mol
Punto di ebollizione: 235
Punto di fusione: 20…23 °C
Densità: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 37
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008805
CAS Number: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials