Stampa…
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
194670100 194670250 194670500 194671000 194675000
ACRO194670100EA 44.3 EUR
ACRO194670100 ACRO194670250 ACRO194670500 ACRO194671000 ACRO194675000
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formula: C₁₀H₁₈O₅
Peso molecolare: 218,25 g/mol
Punto di ebollizione: 56…57 °C (,5 mmHg)
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008805
CAS Number: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=77f2e44b85c1c1161d78c64697501feac7f996d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 98.5 to 101.5 %