Stampa…
Di-tert-butyl pyrocarbonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
189771000 189775000
ACRO189771000EA 109 EUR
ACRO189771000 ACRO189775000
Di-tert-butyl pyrocarbonate 97%
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formula: C₁₀H₁₈O₅
Punto di ebollizione: 56…57 °C (,5 mmHg)
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008805
CAS Number: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %