Etile acetoacetato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
Purity: 99+%
CAS No.: 141-97-9
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 84°(183°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.4190
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -43°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385838
Merck Reference: 14,3758
MDL No.: MFCD00009199
Formula:
C₆H₁₀O₃ Peso molecolare: 130,14 g/mol Punto di ebollizione: 180…181 °C Punto di fusione: –43 °C Densità: 1,025 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009199 CAS Number: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Merck Index: 14,3758 |