Etile acetoacetato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
220401000
220400025
220405000
ACRO220401000EA
20.1
EUR
ACRO220401000
ACRO220400025
ACRO220405000
Etile acetoacetato 99+%, extra puro
Etile acetoacetato
Formula:
C₆H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 180 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,03 g/cm³ Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009199 CAS Number: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Merck Index: 13,03793 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.1 % |