Stampa…
Etile acetoacetato 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
117970025 117970250 117970010
ACRO117970025EA 78.8 EUR
ACRO117970025 ACRO117970250 ACRO117970010
Etile acetoacetato 99%, puro
Etile acetoacetato
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Punto di ebollizione: 180,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009199
CAS Number: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %