Methyl pyruvate 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
127651000
127650250
127655000
ACRO127651000EA
63.7
EUR
ACRO127651000
ACRO127650250
ACRO127655000
Methyl pyruvate 94%
Methyl pyruvate
Formula:
C₄H₆O₃ Punto di ebollizione: 134…137 °C (760 mmHg) Densità: 1,13 g/cm³ Flash Pt: 39 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008754 CAS Number: 600-22-6 EINECS: 209-987-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4035 to 1.4075 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |