Stampa…
Ethyl pyruvate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06617.0100 8.06617.0500
8.06617.0100EA 64.9 EUR
8.06617.0100 8.06617.0500
Ethyl pyruvate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ethyl pyruvate
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 144…147 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009123
CAS Number: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 116.11 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid