Stampa…
Ethyl pyruvate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
118941000 118945000
ACRO118941000EA 51.8 EUR
ACRO118941000 ACRO118945000
Ethyl pyruvate 98%
Ethyl pyruvate
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,12 g/mol
Punto di ebollizione: 144…147 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 1,0453 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009123
CAS Number: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %