Stampa…
Acetoacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
A17534.0B A17534.30
A17534.0BEA 58.3 EUR
A17534.0B A17534.30
Acetoacetanilide ≥98%
Acetoacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 102-01-2 Molecular Formula: C6H5NHCOCH2COCH3 Formula Weight: 177.20 Flash Point: 150°(302°F) Odour: Odourless Boiling Point: 129°/24mm Beilstein Reference: 473419 Merck Reference: 14,58 MDL No.: MFCD00008780
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (24 mmHg)
Punto di fusione: 83…86 °C
Densità: 1,260
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008780
CAS Number: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Index: 14,58