Stampa…
Biureto 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L00812.22 L00812.36 L00812.14
L00812.22EA 168 EUR
L00812.22 L00812.36 L00812.14
Biureto 97%
Biureto
Purity: 97% CAS No.: 108-19-0 Molecular Formula: C2H5N3O2 Formula Weight: 103.08 Odour: Odourless Melting Point: ca 189° dec. Beilstein Reference: 1703510 Merck Reference: 14,1309 MDL No.: MFCD00007946
Formula: C₂H₅N₃O₂
Punto di fusione: ∼ 189 °C (dec.)
Densità: 1,46
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007946
CAS Number: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 14,1309
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=58b4eefca29a4ffb12285d8909475d80ef5ff811&prid=web&clid=SAPDAM