Stampa…
Biureto 97%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
106520050 106520250 106521000
ACRO106520050EA 24.7 EUR
ACRO106520050 ACRO106520250 ACRO106521000
Biureto 97%, extra puro
Biureto
Formula: C₂H₅N₃O₂
Punto di fusione: 187…194 °C (dec.)
Densità: 1,467 g/cm³ (10 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007946
CAS Number: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 13,01305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=58b4eefca29a4ffb12285d8909475d80ef5ff811&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 190 °C
Assay ≥96.0 % (ex N)
Loss on drying ≤1 %