Stampa…
Acetone ≥99.9%, PESTINORM® per analisi GC capillare
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83960.320EA 104 EUR
83960.320 83960.400
Acetone ≥99.9%, PESTINORM® per analisi GC capillare
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58,08 g/mol
Punto di ebollizione: 56,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95,4 °C
Densità: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <–20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo di evaporazione (100°C) Max. 0,0005 %
Residuo organico (come Ottanolo)(GC/FID) Max. 10 ng/ml
Residui alogenati (come Lindano)(GC/ECD) Max. 5 ng/l
Acqua Max. 0,3 %