2-Undecanone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-12-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8COCH3
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1749573
Merck Reference: 14,6104
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009583
Formula:
C₁₁H₂₂O Punto di ebollizione: 228 °C Punto di fusione: 11…13 °C Densità: 0,825 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009583 CAS Number: 112-12-9 EINECS: 203-937-5 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6104 |