Stampa…
Sebaconitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
B23010.06 B23010.14
B23010.06EA 22 EUR
B23010.06 B23010.14
Sebaconitrile 95%
Sebaconitrile
Purity: 95% CAS No.: 1871-96-1 Molecular Formula: NC(CH2)8CN Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 4-8° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1750739 MDL No.: MFCD00019900
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 199…200 °C
Punto di fusione: 4…8 °C
Densità: 0,910
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019900
CAS Number: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0