Stampa…
Sebaconitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
419250250 419251000
ACRO419250250EA 69.2 EUR
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrile 98%
Sebaconitrile
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00019900
CAS Number: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %