Stampa…
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83640.290EA 145 EUR
83640.290 83640.320 83640.400 83640.500 83640.911 83640.914
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45,7 °C
Densità: 0,7820 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Soluzione (100 g/l) Conforme
Acidità Max. 0,0001 meq/g
Alcalinità Max. 0,0002 meq/g
Punto di ebollizione 80 - 82 °C
Colorazione Max. 10 APHA
Densità (20/4) 0,781 - 0,784
Densità (20/20) 0,782 - 0,785
Indice di rifrazione (20°C) 1,343 - 1,345
Residuo di evaporazione Max. 2 ppm
Acqua Max. 0,02 %
Al (Alluminio) Max. 50 ppb
Ca (Calcio) Max. 50 ppb
Fe (Ferro) Max. 50 ppb
K (Potassio) Max. 50 ppb
Mg (Magnesio) Max. 10 ppb
Na (Sodio) Max. 100 ppb
Assorbanza (191 nm) Max. 0,5
Assorbanza (200 nm) Max. 0,1
Assorbanza (210 nm) Max. 0,02
Assorbanza (215 nm) Max. 0,01
Assorbanza (220 nm) Max. 0,01
Assorbanza (230 nm) Max. 0,005
Assorbanza (da 240 nm) Max. 0,005
Trasmittanza (191 nm) Min. 30 %
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Trasmittanza (200 nm) Min. 95 %
Trasmittanza (210 nm) Min. 96 %
Trasmittanza (215 nm) Min. 98 %
Trasmittanza (220 nm) Min. 98 %
Trasmittanza (230 nm) Min. 99 %
Trasmittanza (da 240 nm) Min. 99 %
Fluorescenza (come chinina) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Gradiente (210 nm) Max. 3 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (come Reserpina) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (come Reserpina) Max. 2 ppb
MS-ESI- (come 4-Nitrofenolo) Max. 20 ppb
MS-APCI- (come 4-Nitrofenolo) Max. 20 ppb
Conforme a Reag. Ph.Eur. Conforme