Stampa…
Propiononitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
8.07068.0100EA 43.7 EUR
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
Propiononitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Propiononitrile
Formula: C₃H₅N
Punto di ebollizione: 97,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001948
CAS Number: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3 (6.1),II
Merck Index: 12,08012
Visualizza i codici
Solubility 99.4 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 55.08 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 50 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 14 %(V)
Density 0.782 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid