n-Butirronitrile 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nitrile butirrico
Purity: 99%
CAS No.: 109-74-0
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3840
Melting Point: -112°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1361452
Merck Reference: 14,1597
UN No.: 2411
MDL No.: MFCD00001968
Formula:
C₄H₇N Peso molecolare: 69.11 g/mol Punto di ebollizione: 115…117 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 0.792 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001968 CAS Number: 109-74-0 EINECS: 203-700-6 UN: 2411 ADR: 3 II Merck Index: 13,01597 |