Stampa…
Cloralio idrato 98.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
232470500 232475000 232470025
ACRO232470500EA 28.9 EUR
ACRO232470500 ACRO232475000 ACRO232470025
Cloralio idrato 98.5%
Cloralio idrato
Formula: Cl₃CCH(OH)₂
Punto di ebollizione: 97,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 57 °C
Densità: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044479
CAS Number: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Transparent colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.1 %
pH 3.5 to 5.5 (10 % in water)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Chloral alcoholate Passes test