Stampa…
Chloroacetic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 48.1 EUR
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloroacetic anhydride 97%
Chloroacetic anhydride
Formula: C₄H₄Cl₂O₃
Peso molecolare: 170,98 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 51…59 °C
Densità: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000929
CAS Number: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %