2-Chloroethyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6099-88-3
Molecular Formula: ClCH2CH2NCS
Formula Weight: 121.59
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 79-80°/13mm
Beilstein Reference: 605585
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041125
Formula:
C₃H₄ClNS Punto di ebollizione: 79…80 °C (13 mmHg) Densità: 1,265 Flash Pt: 96 °C (205 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041125 CAS Number: 6099-88-3 ADR: 8,III |