Stampa…
2-Chloroethyl isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 31 EUR
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
2-Chloroethyl isocyanate 98%
2-Chloroethyl isocyanate
Formula: C₃H₄ClNO
Peso molecolare: 105,52 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C (1013 hPa)
Densità: 1,237 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002043
CAS Number: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %