Stampa…
1-Chloro-2-iodoethane 96% stabilizzato, liquido
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
L10742.03 L10742.06 L10742.14
L10742.03EA 37.9 EUR
L10742.03 L10742.06 L10742.14
1-Chloro-2-iodoethane 96% stabilizzato, liquido
1-Chloro-2-iodoethane
Purity: 96% CAS No.: 624-70-4 Molecular Formula: ClCH2CH2I Formula Weight: 190.41 Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 61-62°/30mm MDL No.: MFCD00041453
Formula: C₂H₄ClI
Punto di ebollizione: 61…62 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: –15,6 °C
Densità: 2,088
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041453
CAS Number: 624-70-4