Methyl chlorodifluoroacetate 98%, in astine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1514-87-0
Molecular Formula: ClCF2CO2CH3
Formula Weight: 144.50
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 1756072
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000775
Formula:
C₃H₃ClF₂O₂ Punto di ebollizione: 79…81 °C Densità: 1,371 Flash Pt: 19 °C (66 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000775 CAS Number: 1514-87-0 EINECS: 216-154-9 UN: 2924 ADR: 3,II |