Ethyl chlorodifluoroacetate 98%, in astine
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 383-62-0
Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3
Formula Weight: 158.53
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3580
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1761413
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013662
Formula:
C₄H₅ClF₂O₂ Peso molecolare: 158,53 g/mol Punto di ebollizione: 96…97 °C Densità: 1,252 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013662 CAS Number: 383-62-0 EINECS: 206-850-0 UN: 2924 ADR: 3,II |