Stampa…
Acido dicloroacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000
8.03541.0005EA 32.4 EUR
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000
Acido dicloroacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido dicloroacetico
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 194 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼–4 °C
Densità: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004223
CAS Number: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -4 °C
Molar Mass 128.94 g/mol
Boiling Point 192 °C decomposes
Vapor Pressure 0.19 hPa (20 °C)
Flash Point 1.4642 (20 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (129 g/l, H2O, 20 °C)