Stampa…
Acido dicloroacetico 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
113060010 11306-0050 113062500 113060025
ACRO113060010EA 197 EUR
ACRO113060010 ACRO11306-0050 ACRO113062500 ACRO113060025
Acido dicloroacetico 99+%
Acido dicloroacetico
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 194 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 9…11 °C
Densità: 1,56 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004223
CAS Number: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %