Acido cloroacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
ClCH₂COOH Punto di ebollizione: 188 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 56…57 °C Densità: 1,4043 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002683 CAS Number: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN: 1751 ADR: 6.1 (8),II Merck Index: 13,02129 |
|
Solubility | 4210 g/l (20 °C) |
Melting Point | 62 °C |
Molar Mass | 94.49 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 189 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 126 °C |
Explosion Limit | 8.0 %(V) |
Density | 1.37 g/m3 (65 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 460 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |