Stampa…
Acido cloroacetico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11482.0B A11482.30
A11482.0BEA 51 EUR
A11482.0B A11482.30
Acido cloroacetico ≥99%
Acido cloroacetico
Purity: 99% CAS No.: 79-11-8 Molecular Formula: C2H3ClO2 Formula Weight: 94.50 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Pungent pH: 1.0 Melting Point: 60-63° Boiling Point: 189° Solubility: Soluble in water, alcohols, benzene, chloroform, ether Beilstein Reference: 605438 Merck Reference: 14,2112 UN No.: 1751 MDL No.: MFCD00002683
Formula: ClCH₂COOH
Punto di ebollizione: 189 °C
Punto di fusione: 60…63 °C
Densità: 1,404
Flash Pt: 126 °C (258 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002683
CAS Number: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM