Acido cloroacetico 99%, in scaglie
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
ClCH₂COOH Punto di ebollizione: 188 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 61…63 °C Densità: 1,58 g/cm³ Flash Pt: 126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002683 CAS Number: 79-11-8 EINECS: 201-178-4 UN: 1751 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02129 |
|
Appearance | White Crystalline flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 63 °C |
Water | ≤0.3 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |