Stampa…
4'-Chloroacetanilide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 72.5 EUR
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Chloroacetanilide per sintesi, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetanilide
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 179…180 °C
Densità: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000612
CAS Number: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Visualizza i codici
Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)