4'-Chloroacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 539-03-7
Molecular Formula: C8H8ClNO
Formula Weight: 169.61
Melting Point: 178-180°
Boiling Point: 333°
Merck Reference: 14,2111
MDL No.: MFCD00000612
Formula:
C₈H₈ClNO Punto di ebollizione: 333 °C Punto di fusione: 178…180 °C Densità: 1,385 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000612 CAS Number: 539-03-7 EINECS: 208-707-8 Merck Index: 14,2111 |