Stampa…
4'-Chloroacetanilide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
169950050 169950500 169952500
ACRO169950050EA 40.1 EUR
ACRO169950050 ACRO169950500 ACRO169952500
4'-Chloroacetanilide 97%
4'-Chloroacetanilide
Formula: C₈H₈ClNO
Punto di ebollizione: 333 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 177…181 °C
Densità: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000612
CAS Number: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Visualizza i codici
Appearance White to grey-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %