Stampa…
2'-Chloroacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Chlorophenyl)acetamide
A14711.14 A14711.22 A14711.36
A14711.14EA 30.1 EUR
A14711.14 A14711.22 A14711.36
2'-Chloroacetanilide ≥98%
2'-Chloroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 533-17-5 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2086967 Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00045169
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Punto di ebollizione: 325 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045169
CAS Number: 533-17-5
EINECS: 208-555-2
Merck Index: 14,2111