Stampa…
2,2-Dichloroacetamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 35.5 EUR
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloroacetamide per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloroacetamide
Formula: C₂H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 127,96 g/mol
Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008015
CAS Number: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C