Stampa…
2,2-Dichloroacetamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L00315.09 L00315.18
L00315.09EA 37 EUR
L00315.09 L00315.18
2,2-Dichloroacetamide ≥98%
2,2-Dichloroacetamide
Purity: 98+% CAS No.: 683-72-7 Molecular Formula: C2H3Cl2NO Formula Weight: 127.96 Melting Point: 96-101° Boiling Point: 233-234° MDL No.: MFCD00008015
Formula: C₂H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 127,96 g/mol
Punto di ebollizione: 233…234 °C
Punto di fusione: 96…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008015
CAS Number: 683-72-7
EINECS: 211-674-2