Stampa…
Cloroacetammide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloroacetamide
A15238.30 A15238.0B A15238.0I
A15238.30EA 33.5 EUR
A15238.30 A15238.0B A15238.0I
Cloroacetammide ≥98%
Cloroacetammide
Purity: 98+% CAS No.: 79-07-2 Molecular Formula: ClCH2CONH2 Formula Weight: 93.51 Flash Point: 170°(338°F) Odour: Weak Boiling Point: 220° dec. Beilstein Reference: 878191 Merck Reference: 14,2110 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008027
Formula: C₂H₄ClNO
Punto di ebollizione: 220 °C (dec.)
Punto di fusione: 116…119 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 170 °C (338 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008027
CAS Number: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2110