Stampa…
Cloroacetammide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 81.1 EUR
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Cloroacetammide 98%
Cloroacetammide
Formula: C₂H₄ClNO
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 116…120 °C
Densità: 0,84 g/cm³
Flash Pt: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008027
CAS Number: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %