Stampa…
3-Chloropropionyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
109991000 109995000
ACRO109991000EA 51.5 EUR
ACRO109991000 ACRO109995000
3-Chloropropionyl chloride 98%
3-Chloropropionyl chloride
Formula: C₃H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 143…145 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,33 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000747
CAS Number: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol