Stampa…
Tricloroacetonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
139370050 139371000 139375000 139370025
ACRO139370050EA 42.6 EUR
ACRO139370050 ACRO139371000 ACRO139375000 ACRO139370025
Tricloroacetonitrile 98%
Tricloroacetonitrile
Formula: C₂Cl₃N
Punto di ebollizione: 83…84 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,44 g/cm³
Flash Pt: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001842
CAS Number: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09757
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %