Stampa…
Cloroacetonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02604.0100 8.02604.0250 8.02604.9015
8.02604.0100EA 68.5 EUR
8.02604.0100 8.02604.0250 8.02604.9015
Cloroacetonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloroacetonitrile
Formula: C₂H₂ClN
Punto di ebollizione: 125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001885
CAS Number: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN: 2668
ADR: 6.1 (3),I