Stampa…
Cloroformio, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07024.2500 1.07024.4000
1.07024.2500EA 107 EUR
1.07024.2500 1.07024.4000
Cloroformio, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)