Propilene ossido ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₆O Punto di ebollizione: 34°C Punto di fusione: –112 °C Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -37°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005126 CAS Number: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 14,07856 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |