Propilene ossido ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 75-56-9
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.83
Refractive Index: 1.3660
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -112°
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79763
Merck Reference: 14,7856
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00005126
Formula:
C₃H₆O Punto di ebollizione: 34…35 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 0,83 Flash Pt: –37 °C (–35 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005126 CAS Number: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 14,7856 |