Propilene ossido 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(±)-Metilossirano, (±)-Ossido di propilene
149620010
149620025
ACRO149620010EA
47.1
EUR
ACRO149620010
ACRO149620025
Propilene ossido 99%, puro
Ossido di propilene
Formula:
C₃H₆O Peso molecolare: 58,08 g/mol Punto di ebollizione: 34,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –112 °C Densità: 0,83 g/cm³ Flash Pt: –37 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005126 CAS Number: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 12,08041 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 % |