Stampa…
1,2-Epoxyhexane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
335550250 335551000
ACRO335550250EA 40.9 EUR
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoxyhexane 97%
1,2-Epoxyhexane
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 118…120 °C (760 mmHg)
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005154
CAS Number: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %